Principaux documents
APOH03CD8F65
Apollo Scientific Ltd
5-Iodo-3-phenylpyrazin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.1
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-iodo-3-phenylpyrazin-2-amine
Inchi Code
1S/C10H8IN3/c11-8-6-13-10(12)9(14-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,12,13)
Clé InChI
LMOMNUSSNLMKQJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-iodo-3-phenylpyrazin-2-amine
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-iodo-3-phenylpyrazin-2-amine