Principaux documents
APOH03CD8E74
Apollo Scientific Ltd
3-Ethoxy-2-fluorobenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.17
Numéro MDL:
Iupac Name
3-ethoxy-2-fluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9FO2/c1-2-12-8-5-3-4-7(6-11)9(8)10/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
NMKZYUJCLQVHSM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-ethoxy-2-fluorobenzaldehyde
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-ethoxy-2-fluorobenzaldehyde