Principaux documents
APOH03CD8DE1
Apollo Scientific Ltd
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.02
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(bromomethyl)-1,4-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C8H4BrF5O/c9-3-4-5(10)1-2-6(11)7(4)15-8(12,13)14/h1-2H,3H2
Clé InChI
MTFPSRAZEPEGFQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Clear
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/36-difluoro-2-trifluoromethoxybenzyl-bromide
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/36-difluoro-2-trifluoromethoxybenzyl-bromide