Principaux documents
APOH039FD1D4
Apollo Scientific Ltd
3-fluoro-4-nitrophenylthiocyanate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.18
Numéro MDL:
Iupac Name
2-fluoro-1-nitro-4-thiocyanatobenzene
Inchi Code
1S/C7H3FN2O2S/c8-6-3-5(13-4-9)1-2-7(6)10(11)12/h1-3H
Clé InChI
DFNMNWQWXYRKQQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-nitrophenylthiocyanate
Pictogrammes
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-nitrophenylthiocyanate