Principaux documents
APOH039F93D6
Apollo Scientific Ltd
2-Amino-5-bromoquinazolin-4-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.06
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-5-bromo-4(3H)-quinazolinone
Inchi Code
1S/C8H6BrN3O/c9-4-2-1-3-5-6(4)7(13)12-8(10)11-5/h1-3H,(H3,10,11,12,13)
Clé InChI
WABUXSHYCDPHKN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-5-bromoquinazolin-4-ol
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-5-bromoquinazolin-4-ol