Principaux documents
APOH03871D65
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.59
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-4-fluoro-5-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6ClFO/c1-5-2-6(4-11)7(9)3-8(5)10/h2-4H,1H3
Clé InChI
OIKWRVUCXSYMIE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-4-fluoro-5-methylbenzaldehyde
Pictogrammes
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-4-fluoro-5-methylbenzaldehyde