Principaux documents
APOH03871CF2
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-4-methylbenzyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.51
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-1-(chloromethyl)-4-methylbenzene
Inchi Code
1S/C8H8BrCl/c1-6-2-3-7(5-10)8(9)4-6/h2-4H,5H2,1H3
Clé InChI
ZALSYZWKNVDJKZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-4-methylbenzyl-chloride
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-4-methylbenzyl-chloride