Key Documents
APOH03871C03
Apollo Scientific Ltd
5-Methoxy-N-methyl-1,3-benzoxazol-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.19
Numéro MDL:
Iupac Name
5-methoxy-N-methyl-1,3-benzoxazol-2-amine
Inchi Code
1S/C9H10N2O2/c1-10-9-11-7-5-6(12-2)3-4-8(7)13-9/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
Clé InChI
PCRBGUFGKVOFRC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-methoxy-n-methyl-13-benzoxazol-2-amine
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-methoxy-n-methyl-13-benzoxazol-2-amine