Principaux documents
APOH03871BC8
Apollo Scientific Ltd
Methyl 2-mercapto-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.23
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-thioxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7NO3S/c1-12-8(11)5-2-3-7-6(4-5)10-9(14)13-7/h2-4H,1H3,(H,10,14)
Clé InChI
JMJGRFGKJKXVPP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-mercapto-13-benzoxazole-5-carboxylate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-mercapto-13-benzoxazole-5-carboxylate