Principaux documents
APO959408662
Apollo Scientific Ltd
3-Benzyl-5-[(benzyloxy)methyl]-2-phenyl-1,3-oxazolidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.47
Numéro MDL:
Iupac Name
3-benzyl-5-[(benzyloxy)methyl]-2-phenyl-1,3-oxazolidine
Inchi Code
1S/C24H25NO2/c1-4-10-20(11-5-1)16-25-17-23(19-26-18-21-12-6-2-7-13-21)27-24(25)22-14-8-3-9-15-22/h1-15,23-24H,16-19H2
Clé InChI
WSUZUZKCMDWXQS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-benzyl-5-benzyloxymethyl-2-phenyl-13-oxazolidine
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-benzyl-5-benzyloxymethyl-2-phenyl-13-oxazolidine