Principaux documents
APO715372463
Apollo Scientific Ltd
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.02
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-iodo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H3F3IN/c9-8(10,11)6-2-1-5(4-13)3-7(6)12/h1-3H
Clé InChI
FXIYYECGGVTKBN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-iodo-4-trifluoromethylbenzonitrile
Pictogrammes
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-iodo-4-trifluoromethylbenzonitrile