Principaux documents
APO630168851
Apollo Scientific Ltd
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.94
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-1-(3-iodo-5-(trifluoromethyl)phenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C9H5BrF3IO/c10-4-8(15)5-1-6(9(11,12)13)3-7(14)2-5/h1-3H,4H2
Clé InChI
JSLOXLJXBDELNI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-iodo-5-trifluoromethylphenacyl-bromide
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-iodo-5-trifluoromethylphenacyl-bromide