Principaux documents
APO514508713
Apollo Scientific Ltd
7-Chloro-1,8-naphthyridin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.61
Numéro MDL:
pb
186-188
Iupac Name
7-chloro[1,8]naphthyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C8H6ClN3/c9-6-3-1-5-2-4-7(10)12-8(5)11-6/h1-4H,(H2,10,11,12)
Clé InChI
HRXBYPUUCBEZAS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-chloro-18-naphthyridin-2-amine
Boiling point
186-188
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-chloro-18-naphthyridin-2-amine