Principaux documents
APO491607034
Apollo Scientific Ltd
5-(Triethoxysilyl)pentanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.39
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-(triethoxysilyl)pentanoic acid
Inchi Code
1S/C11H24O5Si/c1-4-14-17(15-5-2,16-6-3)10-8-7-9-11(12)13/h4-10H2,1-3H3,(H,12,13)
Clé InChI
JECXEVVJRHQJHK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-triethoxysilylpentanoic-acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-triethoxysilylpentanoic-acid