Principaux documents
APO465886939
Apollo Scientific Ltd
1,1,1-Trifluoro-3-morpholin-4-ylpropan-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.17
Numéro MDL:
Iupac Name
1,1,1-trifluoro-3-(4-morpholinyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C7H12F3NO2/c8-7(9,10)6(12)5-11-1-3-13-4-2-11/h6,12H,1-5H2
Clé InChI
VOUSLDPVOVQWAD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/111-trifluoro-3-morpholin-4-ylpropan-2-ol
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/111-trifluoro-3-morpholin-4-ylpropan-2-ol