Principaux documents
APO465886752
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-4,5-difluorobenzyl bromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.91
Numéro MDL:
Iupac Name
1-bromo-5-(bromomethyl)-2,3-difluorobenzene
Inchi Code
1S/C7H4Br2F2/c8-3-4-1-5(9)7(11)6(10)2-4/h1-2H,3H2
Clé InChI
OPXUZZIAAWYKCU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-45-difluorobenzyl-bromide
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-45-difluorobenzyl-bromide