Principaux documents
APO458955741
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-2-iodo-6-nitroanisole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.93
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-1-iodo-2-methoxy-3-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrINO3/c1-13-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10(11)12/h2-3H,1H3
Clé InChI
CXOUTSIFAJBDGY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-iodo-6-nitroanisole
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-iodo-6-nitroanisole