Principaux documents
APO456989139
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.08
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-bromo-1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H9BrO2/c11-6-9(12)7-1-2-10-8(5-7)3-4-13-10/h1-2,5H,3-4,6H2
Clé InChI
CZRHIPGIDWESKD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-1-23-dihydro-1-benzofuran-5-ylethanone
Pictogrammes
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-1-23-dihydro-1-benzofuran-5-ylethanone