Principaux documents
APO456876946
Apollo Scientific Ltd
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(2E)-3-[4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C11H9F3O2/c1-7-2-3-8(4-5-10(15)16)6-9(7)11(12,13)14/h2-6H,1H3,(H,15,16)/b5-4+
Clé InChI
NYGYUKFEDBHBBB-SNAWJCMRSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methyl-3-trifluoromethylcinnamic-acid
Pictogrammes
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methyl-3-trifluoromethylcinnamic-acid