Principaux documents
APO456798043
Apollo Scientific Ltd
1-(Perfluorohexyl)octane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
100
Iupac Name
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluorotetradecane
Inchi Code
1S/C14H17F13/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(15,16)10(17,18)11(19,20)12(21,22)13(23,24)14(25,26)27/h2-8H2,1H3
Clé InChI
WRYIIOKOQSICTB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-perfluorohexyloctane
Synonym
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluorotetradecane, 1-(Tridecafluorohex-1-yl)octane
Melting Point
100
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-perfluorohexyloctane