Principaux documents
APO456797431
Apollo Scientific Ltd
Sodium 3-fluorobenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.1
Numéro MDL:
Iupac Name
sodium 3-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C7H5FO2.Na/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10;/h1-4H,(H,9,10);/q;+1/p-1
Clé InChI
GCXUCULHJVOCJG-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/sodium-3-fluorobenzoate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/sodium-3-fluorobenzoate