Principaux documents
APO456797357
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.12
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylamine
Inchi Code
1S/C7H5F4NO/c8-5-3-4(12)1-2-6(5)13-7(9,10)11/h1-3H,12H2
Clé InChI
NDCPAIUBKAIJTK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
99%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-trifluoromethoxyaniline
Pictogrammes
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-trifluoromethoxyaniline