Principaux documents
APO456797183
Apollo Scientific Ltd
Potassium {[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}trifluoroborate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
potassium trifluoro{[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}borate(1-)
Inchi Code
1S/C6H15BF3OSi.K/c1-12(2,3)5-4-11-6-7(8,9)10;/h4-6H2,1-3H3;/q-1;+1
Clé InChI
DJFAQXNICJQMDJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/potassium-2-trimethylsilylethoxymethyltrifluoroborate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/potassium-2-trimethylsilylethoxymethyltrifluoroborate