Principaux documents
APO456796935
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.13
Numéro MDL:
Point d'ébullition
115-117
Iupac Name
2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C8H5F4NO/c9-6-2-1-4(8(10,11)12)3-5(6)7(13)14/h1-3H,(H2,13,14)
Clé InChI
DDLPGTOHZZKQLP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-trifluoromethylbenzamide
Synonym
3-Carbamoyl-4-fluorobenzotrifluoride, 3-(Aminocarbonyl)-4-fluorobenzotrifluoride
Boiling point
115-117
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-trifluoromethylbenzamide