Documents
APO456790878
Apollo Scientific Ltd
Methyl 5-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.68
Numéro MDL:
Point d'ébullition
113-115
Iupac Name
methyl 5-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H7ClO2S/c1-13-10(12)9-5-6-4-7(11)2-3-8(6)14-9/h2-5H,1H3
Clé InChI
FEUIEMHKEHSOCU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-5-chlorobenzobthiophene-2-carboxylate
Boiling point
113-115
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-5-chlorobenzobthiophene-2-carboxylate