Principaux documents
APO456789650
Apollo Scientific Ltd
1-[2-(1H-Pyrrol-1-yl)ethyl]piperazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.27
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[2-(1H-pyrrol-1-yl)ethyl]piperazine
Inchi Code
1S/C10H17N3/c1-2-6-12(5-1)9-10-13-7-3-11-4-8-13/h1-2,5-6,11H,3-4,7-10H2
Clé InChI
JEDZVCLTESTPSI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-2-1h-pyrrol-1-ylethylpiperazine
Flash Point
96/0.8mm
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-2-1h-pyrrol-1-ylethylpiperazine