Principaux documents
APO455838575
Apollo Scientific Ltd
4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.17
Numéro MDL:
Point d'ébullition
93-98
Iupac Name
2-fluoro-4,5-dimethoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c1-12-8-3-6(5-11)7(10)4-9(8)13-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
IBBYQNVXKFMSSI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/45-dimethoxy-2-fluorobenzaldehyde
Synonym
6-Fluoroveratraldehyde
Boiling point
93-98
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/45-dimethoxy-2-fluorobenzaldehyde