Key Documents
APO455838542
Apollo Scientific Ltd
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.2
Numéro MDL:
Point d'ébullition
88-90
Iupac Name
1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H8F3NO/c13-12(14,15)9-3-5-10(6-4-9)16-7-1-2-11(16)8-17/h1-8H
Clé InChI
FGKJQSVGKXECDA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-4-trifluoromethylphenyl-1h-pyrrole-2-carboxaldehyde
Boiling point
88-90
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-4-trifluoromethylphenyl-1h-pyrrole-2-carboxaldehyde