Principaux documents
APO455837973
Apollo Scientific Ltd
2,2,2-Trifluoroethyl trichloromethanesulphonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.47
Numéro MDL:
pb
-70
Densité
1.714
Iupac Name
2,2,2-trifluoroethyl trichloromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C3H2Cl3F3O3S/c4-3(5,6)13(10,11)12-1-2(7,8)9/h1H2
Clé InChI
GOIWZZQXWJVDOG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/222-trifluoroethyl-trichloromethanesulphonate
Flash Point
84-86/20mm
Boiling point
-70
Densité
1.714
Pictogrammes
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/222-trifluoroethyl-trichloromethanesulphonate