Principaux documents
APO455837882
Apollo Scientific Ltd
4-(Trifluoroacetyl)morpholine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
>110
Densité
1.3616
Iupac Name
4-(trifluoroacetyl)morpholine
Inchi Code
1S/C6H8F3NO2/c7-6(8,9)5(11)10-1-3-12-4-2-10/h1-4H2
Clé InChI
UTPCRKXZUFAUIB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-trifluoroacetylmorpholine
Synonym
1-(Morpholin-4-yl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 4-(2,2,2-Trifluoroethanoyl)morpholine
Flash Point
90-91/16.7mm
Melting Point
>110
Densité
1.3616
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-trifluoroacetylmorpholine