Principaux documents
APO455837701
Apollo Scientific Ltd
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)toluene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.16
Numéro MDL:
Pf
61.5
Densité
1.25
Iupac Name
1-methyl-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C9H8F4O/c1-6-2-4-7(5-3-6)14-9(12,13)8(10)11/h2-5,8H,1H3
Clé InChI
VACIXOPZIXUAKS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-1122-tetrafluoroethoxytoluene
Flash Point
67-69/14mm
Melting Point
61.5
Densité
1.25
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-1122-tetrafluoroethoxytoluene