Principaux documents
APO455837122
Apollo Scientific Ltd
4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
pb
123
Iupac Name
N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C9H7F3N2O3/c1-5(15)13-6-2-3-8(14(16)17)7(4-6)9(10,11)12/h2-4H,1H3,(H,13,15)
Clé InChI
MIHJCLQINRFOLX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-nitro-3-trifluoromethylacetanilide
Synonym
N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide, 5-Acetamido-2-nitrobenzotrifluoride
Boiling point
123
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-nitro-3-trifluoromethylacetanilide