Principaux documents
APO455836486
Apollo Scientific Ltd
1-Bromo-7-fluoroisoquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.05
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-bromo-7-fluoroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrFN/c10-9-8-5-7(11)2-1-6(8)3-4-12-9/h1-5H
Clé InChI
UFACKHVMOIQVNM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-bromo-7-fluoroisoquinoline
Synonym
1-Bromo-7-fluoro-2-azanaphthalene
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-bromo-7-fluoroisoquinoline