Principaux documents
APO455836277
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
[4-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C8H7F4N/c9-6-2-1-5(4-13)7(3-6)8(10,11)12/h1-3H,4,13H2
Clé InChI
BLQGRYYLPWCHMA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-2-trifluoromethylbenzylamine
Synonym
[4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]methylamine, 2-(Aminomethyl)-5-fluorobenzotrifluoride
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-2-trifluoromethylbenzylamine