Principaux documents
APO455836165
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3,5-difluorobenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 3,5-difluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H6F2O2/c1-12-8(11)5-2-6(9)4-7(10)3-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
JBEJPGWPXIIQBB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-35-difluorobenzoate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-35-difluorobenzoate