Principaux documents
APO455835318
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-2-fluoroaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.01
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-bromo-2-fluorophenylamine
Inchi Code
1S/C6H5BrFN/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2
Clé InChI
ADWKOCXRCRSMLQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 2-8C
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-fluoroaniline
Flash Point
105/12mm
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-fluoroaniline