Principaux documents
APO455834986
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-3,4,4,4-tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)but-1-ene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.51
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-chloro-3,4,4,4-tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)-1-butene
Inchi Code
1S/C5H2ClF7/c1-2(6)3(7,4(8,9)10)5(11,12)13/h1H2
Clé InChI
VJFYSORKRLINOQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-3444-tetrafluoro-3-trifluoromethylbut-1-ene
Synonym
1H,1H-Heptafluoro(2-chloro-3-methylbut-1-ene)
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-3444-tetrafluoro-3-trifluoromethylbut-1-ene