Principaux documents
APO455834738
Apollo Scientific Ltd
3-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.2
Numéro MDL:
Iupac Name
{3-[(trifluoromethyl)sulfanyl]phenyl}methanol
Inchi Code
1S/C8H7F3OS/c9-8(10,11)13-7-3-1-2-6(4-7)5-12/h1-4,12H,5H2
Clé InChI
WFTYAJMQWUPQRU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-trifluoromethylthiobenzyl-alcohol
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-trifluoromethylthiobenzyl-alcohol