Principaux documents
APO455834319
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-3-fluoropyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.99
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Densité
1.74
Iupac Name
4-bromo-3-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C5H3BrFN/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H
Clé InChI
QBLOMVIUENUOJY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at -20C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Shipped with Ice Packs
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-fluoropyridine
Densité
1.74
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-fluoropyridine