Principaux documents
APO455833914
Apollo Scientific Ltd
8-Methoxy-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl][1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.24
Numéro MDL:
pb
142
Iupac Name
8-methoxy-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl][1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C13H9F3N4O/c1-21-10-6-7-17-20-11(18-19-12(10)20)8-2-4-9(5-3-8)13(14,15)16/h2-7H,1H3
Clé InChI
CDSVHLBHIDYTKI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/8-methoxy-3-4-trifluoromethylphenyl124triazolo43-bpyridazine
Synonym
4-(8-Methoxy[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3-yl)benzotrifluoride
Boiling point
142
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/8-methoxy-3-4-trifluoromethylphenyl124triazolo43-bpyridazine