Principaux documents
APO455833894
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.58
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
pb
44-46
Iupac Name
[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C8H6ClF3O/c9-7-2-1-5(4-13)3-6(7)8(10,11)12/h1-3,13H,4H2
Clé InChI
JRYCPYROZOWIDJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-3-trifluoromethylbenzyl-alcohol
Synonym
2-Chloro-5-(hydroxymethyl)benzotrifluoride
Boiling point
44-46
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-3-trifluoromethylbenzyl-alcohol