Principaux documents
APO455833813
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.59
Numéro MDL:
Densité
1.25
Iupac Name
3-fluoro-4-methylbenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H6ClFO/c1-5-2-3-6(8(9)11)4-7(5)10/h2-4H,1H3
Clé InChI
DPWCZSXNEGNALT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-methylbenzoyl-chloride
Flash Point
216
Densité
1.25
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-methylbenzoyl-chloride