Principaux documents
APO455833649
Apollo Scientific Ltd
3-Phenoxybenzoyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.67
Numéro MDL:
Iupac Name
3-phenoxybenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C13H9ClO2/c14-13(15)10-5-4-8-12(9-10)16-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H
Clé InChI
TTZXIWBOKOZOPL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-phenoxybenzoyl-chloride
Flash Point
174-175/12mm
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-phenoxybenzoyl-chloride