Key Documents
APO455833442
Apollo Scientific Ltd
2,4-Dimethyl-5-nitropyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.15
Numéro MDL:
Point d'ébullition
20-21
Iupac Name
2,4-dimethyl-5-nitropyridine
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c1-5-3-6(2)8-4-7(5)9(10)11/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
GMAJNANLBOHCAU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-dimethyl-5-nitropyridine
Flash Point
116-118/0.9
Boiling point
20-21
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-dimethyl-5-nitropyridine