Principaux documents
APO455832302
Apollo Scientific Ltd
6-Bromo-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.05
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c1-4-10-6-2-5(8)3-9-7(6)11-4/h2-3H,1H3,(H,9,10,11)
Clé InChI
UQGVKOABQVMENO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-2-methyl-3h-imidazo45-bpyridine
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-2-methyl-3h-imidazo45-bpyridine