Principaux documents
APO455831988
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3-aminophenylacetate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.65
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl (3-aminophenyl)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NO2.ClH/c1-12-9(11)6-7-3-2-4-8(10)5-7;/h2-5H,6,10H2,1H3;1H
Clé InChI
OOGVJPZOIXNNHQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-aminophenylacetate-hydrochloride
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-aminophenylacetate-hydrochloride