Principaux documents
APO455831626
Apollo Scientific Ltd
2-Ethynyl-5-methoxypyrazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.14
Numéro MDL:
Iupac Name
2-ethynyl-5-methoxypyrazine
Inchi Code
1S/C7H6N2O/c1-3-6-4-9-7(10-2)5-8-6/h1,4-5H,2H3
Clé InChI
CGBDPVUIUFCVQS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-ethynyl-5-methoxypyrazine
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-ethynyl-5-methoxypyrazine