Principaux documents
APO455831094
Apollo Scientific Ltd
4-(Methylsulphonyl)phenylhydrazine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.7
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
pb
202(dec.)
Iupac Name
1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O2S.ClH/c1-12(10,11)7-4-2-6(9-8)3-5-7;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H
Clé InChI
QVCMFSJTNVQJFG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methylsulphonylphenylhydrazine-hydrochloride
Boiling point
202(dec.)
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methylsulphonylphenylhydrazine-hydrochloride