Key Documents
APO455830746
Apollo Scientific Ltd
2-(Chloromethyl)-4,6-dimethoxypyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.61
Numéro MDL:
Point d'ébullition
39-42
Iupac Name
2-(chloromethyl)-4,6-dimethoxypyrimidine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2O2/c1-11-6-3-7(12-2)10-5(4-8)9-6/h3H,4H2,1-2H3
Clé InChI
BWCCPOQIMGGGQX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloromethyl-46-dimethoxypyrimidine
Boiling point
39-42
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloromethyl-46-dimethoxypyrimidine