Principaux documents
APO455830326
Apollo Scientific Ltd
6-Hydroxynicotinonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.11
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
pb
256-258
Iupac Name
6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H4N2O/c7-3-5-1-2-6(9)8-4-5/h1-2,4H,(H,8,9)
Clé InChI
CCQUUHVUQQFTGV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-hydroxynicotinonitrile
Boiling point
256-258
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-hydroxynicotinonitrile